Learn More
(2-Amino-5,6-dicloroquinazolin-3(4H Clorhidrato de ácido )-il)acético, Mikromol™
Código de producto. 30460737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460737 4 x 25 mg -
17991346 100 mg 100 miligramos
17924076 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460737 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3250.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-Amino-5,6-dicloroquinazolin-3(4H Clorhidrato de ácido )-il)acético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride
CAS 2203514-95-6
Nombres de analitos o componentes (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 Cl2 N3 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Anagrelide Related Compound B (USP), Anagrelide RC B, Anagrelide Related Compound B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 310.56
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.9839 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.