Learn More
(2-Amino-5,6-dicloroquinazolin-3(4H Clorhidrato de ácido )-il)acético, Mikromol™
Descripción
(2-Amino-5,6-dicloroquinazolin-3(4H Clorhidrato de ácido )-il)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2203514-95-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 Cl2 N3 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2-Amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic Acid Hydrochloride, Anagrelide Related Compound B (USP), Anagrelide RC B, Anagrelide Related Compound B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| SMILES | Cl.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acético;clorhidrato |
| Mostrar más |