Learn More
2-Amino-5,6-diclorobenzimidazol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450858 250 mg 250 miligramos
15440858 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54597.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-amino-5,6-diclorobenzimidazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18672-03-2
Fórmula molecular C7H5Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 202.038
Número MDL MFCD08234602
Clave InChI HAADRTMPUSJNOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5,6-dichloro-benzimidazole, 2-amino-5,6-dichloro-1h-benzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-2-amine, acmc-209eop, chembl71905, tos-bb-0386, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-ylamine, 1h-benzimidazol-2-amine,5,6-dichloro
PubChem CID 466016
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-amina
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N=C(N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5,6-dichlorobenzimidazole
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 96%