Learn More
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-bromhidrato de ácido acético de quinazolina (impureza B de anagrelida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Hydrobromide (Anagrelide Impurity B) |
| CAS | 1194434-39-3 |
| Fórmula molecular | C10H10BrCl2N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | USP Anagrelide Related Impurity B Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2.BrH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7;/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17);1H |
| SMILES | Br.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acético; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 355.02 |