Learn More
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-bromhidrato de éster bencílico del ácido acético de quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid Benzyl Ester Hydrobromide |
| CAS | 1391053-41-0 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl2 N3 O2 . HBr |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15Cl2N3O2.BrH/c18-13-6-7-14-12(16(13)19)8-22(17(20)21-14)9-15(23)24-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-7H,8-10H2,(H2,20,21);1H |
| SMILES | Br.NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acetato de bencilo; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 445.138 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.98 |