Learn More
2-Amino-5,6-dicloro-3(4H )-Ácido acético de quinazolina (impureza B de anagrelida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazoline Acetic Acid (Anagrelide Impurity B) |
| CAS | 1159977-03-3 |
| Fórmula molecular | C10H9Cl2N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | USP Anagrelide Related Impurity B, Anagrelide USP Related Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9Cl2N3O2/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15(4-8(16)17)10(13)14-7/h1-2H,3-4H2,(H2,13,14)(H,16,17) |
| SMILES | NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 274.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0072 |