Learn More
2-Amino-5,6-dicloro-3,4-dihidroquinazolina, TRC
Código de producto. 30309583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30309583 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30309583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604731100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline
CAS 444904-63-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H7Cl2N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,6-Dichloro-1,4-dihydro-2-quinazolinamine, RL 603
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7Cl2N3/c9-5-1-2-6-4(7(5)10)3-12-8(11)13-6/h1-2H,3H2,(H3,11,12,13)
SMILES NC1=Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2CN1
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1,4-dihidroquinazolin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 216.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0017
Porcentaje de pureza >95