Learn More
2-Amino-5(6)-benzoilbenzimidazol, TRC
Código de producto. 30137405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137405 100 mg 100 miligramos
30134708 50 mg 50 miligramos
17961555 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA593760100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52329-60-9
Fórmula molecular C14 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 237.26
Sinónimo Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986
Nombre IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-fenilmetanona
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0902
Porcentaje de pureza >95%