Learn More
2-Amino-5,5-dimetil-5,6-dihidro-4h-benzotiazol-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 1629-95-4 |
| Fórmula molecular | C9H12N2OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2OS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)c2sc(N)nc2C1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5,5-dimetil-4,6-dihidro-1,3-benzotiazol-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 196.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.067 |