Learn More
2-Amino-5-(4-piridil)-1,3,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481770 10 g 10 g
11471770 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27514.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2002-04-2 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-04-2
Número MDL MFCD00473692
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 242°C to 248°C
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
Clave InChI TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[3-(trifluorometil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 267.05
PubChem CID 2778386
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%