Learn More
2-Amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]-4(1H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 30132557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132557 25 mg 25 miligramos
30137369 100 mg 100 miligramos
30008824 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63083025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92440-76-1
Fórmula molecular C14 H17 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 291.3
Sinónimo 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol, Trimethoprim Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-4-ol
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2O)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(15)17-13(9)18/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1219
Porcentaje de pureza >95%