Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4-(trifluorometil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372207 5 g 5 g
11362207 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09683.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4274-38-8 | C7H7ClF3NS | 229.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4274-38-8
Fórmula molecular C7H7ClF3NS
Peso molecular (g/mol) 229.65
Número MDL MFCD00042600
Clave InChI FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-trifluoromethyl benzenethiol hydrochloride, 3-amino-4-mercaptobenzotrifluoride hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethylthiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl thiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, chloride, pubchem2827, c7h6f3ns.hcl, dsstox_cid_31681, dsstox_rid_97532
PubChem CID 2734678
Nombre IUPAC 2-amino-4-(trifluorometil)bencenotiol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC=C1S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenol hydrochloride
Punto de fusión 186°C to 190°C
Densidad 2.46
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 4273774
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.65
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.