Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4-(trifluorometil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362207 1 g 1 g
11372207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09683.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4274-38-8 | C7H7ClF3NS | 229.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4274-38-8
Fórmula molecular C7H7ClF3NS
Peso molecular (g/mol) 229.65
Número MDL MFCD00042600
Clave InChI FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-trifluoromethyl benzenethiol hydrochloride, 3-amino-4-mercaptobenzotrifluoride hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethylthiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl thiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, chloride, pubchem2827, c7h6f3ns.hcl, dsstox_cid_31681, dsstox_rid_97532
PubChem CID 2734678
Nombre IUPAC 2-amino-4-(trifluorometil)bencenotiol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC=C1S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenol hydrochloride
Punto de fusión 186°C to 190°C
Densidad 2.46
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Beilstein 4273774
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.65
Porcentaje de pureza 97%