Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-4-(trifluorometil)piridina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471106 250 mg 250 miligramos
15461106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54372.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-amino-4-(trifluorometil)piridina-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944401-57-4
Fórmula molecular C12H16BF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 288.077
Número MDL MFCD12923420
Clave InChI AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416499
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)piridina-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Beilstein 15519102
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.07
Porcentaje de pureza 95%