Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-amino-4-trifluorometoxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1256359-27-9 |
| Fórmula molecular | C13H17BF3NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17BF3NO3/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-6-5-8(7-10(9)18)19-13(15,16)17/h5-7H,18H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(OC(F)(F)F)cc2N |
| Nombre IUPAC | 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-5-(trifluorometoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 303.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1254 |