Learn More
Ácido 2-amino-4-tiazoleglioxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-thiazoleglyoxylic Acid |
| CAS | 73150-67-1 |
| Fórmula molecular | C5H4N2O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-alpha-oxo-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylic Acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O3S/c6-5-7-2(1-11-5)3(8)4(9)10/h1H,(H2,6,7)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)C1=CSC(=N)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-imino-3H-1,3-tiazol-4-il)-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 172.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9943 |