Learn More
Ácido 2-amino-4-tiazoleacético, TRC
Código de producto. 30134678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134678 50 g 50 g
30132966 100 g 100 g
30006150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63048550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29676-71-9
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.18
Sinónimo 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272
Nombre IUPAC ácido 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acético
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.015