Learn More
Clorhidrato de ácido 2-amino-4-tiazolacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492160 5 g 5 g
11402170 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28840.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66659-20-9
Fórmula molecular C5H7ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.633
Número MDL MFCD06658943
Clave InChI ZEWJJZKVQOMYKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 2-amino-4-thiazoleacetic acid hydrochloride, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid hcl, 2-2-amino-4-thiazolyl acetic acid hydrochloride, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, monohydrochloride, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid,hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-amino-4-thiazolyl acetic acid hcl, 2-aminothiazol-4-ylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 13017673
Nombre IUPAC ácido 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acético; clorhidrato
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-thiazoleacetic acid hydrochloride
Punto de fusión ∽152°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.64
Porcentaje de pureza 98%