Learn More
Ácido 2-amino-4-tiazoleacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435547 25 g 25 g
11445547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23534.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29676-71-9
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.175
Número MDL MFCD00010068
Clave InChI DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
Nombre IUPAC ácido 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acético
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 127415
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Porcentaje de pureza 97%