Learn More
2-amino-4-terc-butiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458076 1 g 1 g
11468076 5 g 5 g
11478076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14115.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74370-93-7
Fórmula molecular C7H12N2S
Peso molecular (g/mol) 156.247
Número MDL MFCD00051644
Clave InChI CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
Nombre IUPAC 4-terc-butilo-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114270
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.26
Porcentaje de pureza 98%