Learn More
2-Amino-4-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456116 25 g 25 g
11446116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22964.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1199-46-8 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1199-46-8
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.24
Número MDL MFCD00007698
Clave InChI RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-tert-butyl phenol, 2-amino-4-tert-butyl-phenol, 2-amino-4-t-butylphenol, unii-28021lmq3d, phenol, 2-amino-4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl-o-aminophenol, acmc-209a4q, 4-tert-butyl-2-aminophenol, bidd:gt0022, 2-azanyl-4-tert-butyl-phenol
PubChem CID 70982
Nombre IUPAC 2-amino-4-terc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-tert-butylphenol
Punto de fusión 162°C to 164°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 97%