Learn More
2-amino-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625592 100 g Frasco de vidrio 100 g
10033523 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10625592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-34-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-34-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006321
Clave InChI ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
PubChem CID 1533
Nombre IUPAC 4-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 101°C
Color Beige a amarillo o marrón
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 22, V,9, 325
Índice Merck 15, 462
Información de solubilidad Solubility in water: 41g/L (20°C). Other solubilities: soluble in lower alcohols,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.