Learn More
2-Amino-4-fenilfenol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11995311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995311 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11995311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-phenylphenol
CAS 1134-36-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 208.5°C to 209°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-4-hydroxybiphenyl, 3-aminobiphenyl-4-ol, 3-amino-1,1'-biphenyl-4-ol, 2-hydroxy-5-phenylaniline, 4-biphenylol, 3-amino, 1,1'-biphenyl-4-ol, 3-amino, phenol, 2-amino-4-phenyl, 2-amino-4-phenyl-phenol, 2-azanyl-4-phenyl-phenol
Clave InChI IGIDZGNPFWGICD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)O)N
Nombre IUPAC 2-amino-4-fenilfenol
Peso molecular (g/mol) 185.22
PubChem CID 14562
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-phenylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.