Learn More
2-Amino-4-(p-tolil)tiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363287 5 g 5 g
11353287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13863.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2103-91-5 | C10H10N2S | 190.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2103-91-5
Fórmula molecular C10H10N2S
Peso molecular (g/mol) 190.264
Número MDL MFCD00170264
Clave InChI ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-p-tolyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-p-tolyl thiazole, 4-p-tolyl-thiazol-2-ylamine, 4-p-tolyl thiazol-2-ylamine, 4-4-methylphenyl-2-thiazolamine, 4-p-tolylthiazol-2-amine, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-amino-4-4-methylphenyl thiazole, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 244066
Nombre IUPAC 4-(4-metilfenilo)-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 143563
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 98%