Learn More
2-amino-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-nitroaniline |
| CAS | 99-57-0 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-amino-4-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-4-nitrophenol (ACI), 1-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Hydroxy-5-nitroaniline, 4-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 4-Nitro-2-aminophenol, 5-Nitro-2-hydroxyaniline, C.I. 76530, NSC 4664, p-Nitro-o-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0378 |