Learn More
2-Amino-4-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10178892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10178892 25 g Frasco de vidrio 25 g
10747202 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10330664 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10178892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400890250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 99-57-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-57-0
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00007695
Clave InChI VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Nombre IUPAC 2-amino-4-nitrofenol
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-nitrophenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C
Densidad 100g/mL
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 13, II, 192
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol, soluble in ether, methyl alcohol, hot benzene,, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.