Learn More
2-Amino-4-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451718 25 g 25 g
11461718 100 g 100 g
11471718 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13964.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-57-0
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00007695
Clave InChI VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Nombre IUPAC 2-amino-4-nitrofenol
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-nitrophenol
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 25 g
Beilstein 776533
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-4-nitrophenol