Learn More
2-Amino-4-nitrophenol, 97%, Maybridge
Código de producto. 10717305
Cambiar vista
Click to view available options
50g; 50g
Código de producto.
10717305 50g; 50g
1 options
Código de producto. 10717305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01488EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-nitrophenol
CAS 99-57-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H6N2O3
Número MDL MFCD00007695
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
Clave InChI VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-amino-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 154.13
PubChem CID 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%