Learn More
Ácido 2-amino-4nitrobenzoico, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472209 100 g 100 g
15462209 25 g 25 g
15482209 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64831.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-17-0
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.14
Número MDL MFCD00007262
Clave InChI UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-nitrobenzoico
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 257°C (literature)
Cantidad 100 g
Beilstein 785071
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido