Learn More
2-Amino-4-metiltiofeno-3-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490511 5 g 5 g
11480511 1 g 1 g
11400521 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490511 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20043.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4651-97-2 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4651-97-2
Fórmula molecular C6H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 156.203
Número MDL MFCD00052594
Clave InChI AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
Nombre IUPAC 2-Amino-4-metiltiofeno-3-carboxamida
SMILES CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 98%