Learn More
2-Amino-4-metiltiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442627 100 g 100 g
11422627 5 g 5 g
11432627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14847.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-91-4
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD00005329
Clave InChI OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylthiazole
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Beilstein 107890
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,450
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-methylthiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylthiazol-2-ylamine