Learn More
Ácido 2-amino-4-(metilsulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid |
| CAS | 393085-45-5 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, AMBA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-metilsulfonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0252 |