Learn More
2-Amino-4-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methylpyrimidine |
| CAS | 108-52-1 |
| Fórmula molecular | C5H7N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-6-methylpyrimidine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine, 6-Methyl-2-pyrimidinamine, NSC 1939 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | Cc1ccnc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilpirimidina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |