Learn More
2-Amino-4-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264460 100 g Frasco de plástico 100 g
10152750 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104091000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 108-52-1 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-52-1
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD00006101
Clave InChI GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-methyl, 6-methyl-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-methyl-pyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-ylamine, 4-methylpyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-6-methylpyrimidine
PubChem CID 7939
Nombre IUPAC 4-metilpirimidina-2-amina
SMILES CC1=NC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylpyrimidine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155°C to 160°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 84
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.