Learn More
2-Amino-4-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439200 50 g 50 g
11429200 10 g 10 g
11449200 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16081.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-52-1 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-52-1
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD00006101
Clave InChI GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-methyl, 6-methyl-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-methyl-pyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-ylamine, 4-methylpyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-6-methylpyrimidine
PubChem CID 7939
Nombre IUPAC 4-metilpirimidina-2-amina
SMILES CC1=NC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylpyrimidine
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 50 g
Beilstein 108506
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%