Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-4-metilpirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421116 250 mg 250 miligramos
15411116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54375.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 944401-55-2 | C11H18BN3O2 | 235.09 g/mol
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-amino-4-metilpirimidina-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944401-55-2
Fórmula molecular C11H18BN3O2
Peso molecular (g/mol) 235.09
Número MDL MFCD18072554
Clave InChI SYJMHOBGFXCKRG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 52987906
Nombre IUPAC 4-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-amina
SMILES CC1=NC(N)=NC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4, 4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.09
Porcentaje de pureza 96%