Learn More
2-Amino-4-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpyridin-2-amine |
| CAS | 695-34-1 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 2-amino- (7CI,8CI), (4-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-4-methylpyridine, 2-Amino-4-picoline, 2-Amino-γ-picoline, 4-Methyl-2-aminopyridine, 4-Methyl-2-pyridinamine, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine, Aminopicoline, Ascensil, NSC 1490, NSC 176165, NSC 6972, RA 1226, VMI 20-4, W 45, W 45 Raschig, Rifaximin Imp A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | Cc1ccnc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0687 |