Learn More
2-Amino-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349689 25 g 25 g
11462237 100 g 100 g
11472237 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14177.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-34-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-Amino-4-methylpyridine has been used in the synthesis of 2-amino-4-methyl­pyridinium 2-hy­droxy­benzoate. It is potent inhibitor of NOS2 (iNOS) in vitro. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-metilpiridina se ha utilizado en la síntesis de 2-hi­droxi­benzoate de 2-amino-4-metil­piridinio. Es un potente inhibidor de NOS2 (iNOS) in vitro. Se utiliza como sustancia farmacéutica intermedia.
Solubilidad
Soluble en agua (41 mg/ml a 20 °C), alcoholes inferiores (ligeramente), cloroformo, acetato de etilo y DMF.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-34-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006321
Clave InChI ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
PubChem CID 1533
Nombre IUPAC 4-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylpyridine
Punto de fusión 97°C to 101°C
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 107066
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,466
Información de solubilidad Soluble in water (41mg/ml at 20°C),lower alcohols (slightly),chloroform,ethyl acetate,and DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%