Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-4-metilfenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11996041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996041 1 g 1 g
11916051 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444530010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 863578-36-3
Fórmula molecular C13H20BNO2
Peso molecular (g/mol) 233.12
Clave InChI PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, pexrisjtwbbzry-uhfffaoysa-n, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5-methylphenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, benzenamine,5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-methyl-2--4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 17750209
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 48°C to 50°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.