Learn More
2-amino-4-metilfenol, TRC
Código de producto. 30337531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337531 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30337531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA89814550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Fórmula molecular C7H9NO
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(N)c1
Nombre IUPAC 2-Amino-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 123.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684