Learn More
2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454117 250 g 250 g
11444117 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19546.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-84-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00007699
Clave InChI ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
Nombre IUPAC 2-Amino-4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylphenol
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 250 g
Beilstein 606494
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%