Learn More
2-Amino-4-metilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methylimidazole |
| CAS | 6653-42-5 |
| Fórmula molecular | C4H7N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-1H-imidazol-2-amine, 2-Amino-4(or 5)-methyl-imidazole, 4-Methyl-1H-imidazol-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7) |
| SMILES | NC1=NC=C(C)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1H-imidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 97.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.06 |