Learn More
2-Amino-4-metilbenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439772 100 g 100 g
11419772 5 g 5 g
11429772 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439772 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10822.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1477-42-5 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477-42-5
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00005793
Clave InChI GRIATXVEXOFBGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylbenzothiazole, 4-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 4-methyl, 4-methyl-2-aminobenzothiazole, 4-methyl-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methylbenzothiazol-2-ylamine, 2-amino-4-methyl benzothiazole, 4-methyl-2-aminobenzothiozole, unii-45v5f1b9z8
PubChem CID 15132
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES CC1=C2N=C(N)SC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzothiazole
Punto de fusión 137°C to 139°C
Cantidad 100 g
Beilstein 129346
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 98%