Learn More
2-Amino-4-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359358 25 g 25 g
11349358 1 g 1 g
11339358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043260.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26830-96-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26830-96-6
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00173706
Clave InChI LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
Nombre IUPAC 2-amino-4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo