Learn More
2-Amino-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10672273 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10009621 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10672273 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00552DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 26830-96-6
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00173706
Clave InChI LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
Nombre IUPAC 2-amino-4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 97%