Learn More
Ácido 2-amino-4-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30316782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316782 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA614578100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633