Learn More
Ácido 2-amino-4-metilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10445912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10445912 10 g 10 g
10170802 1 g 1 g
10118474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10445912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00555EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
CAS 2305-36-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00047853
Clave InChI RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylbenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%