Learn More
2-Amino-4-metil-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Se utilizó 2-amino-4-metil-5-nitropiridina en la preparación de la mezcla matriz necesaria para estudiar nuevos desarrollos técnicos para el análisis directo de péptidos en tejidos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
La 2-amino-4-metil-5-nitropiridina se utilizó en la preparación de la mezcla de matrices necesaria para estudiar nuevos desarrollos técnicos en el análisis directo de tejidos de péptidos.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine |
| Punto de fusión | 223°C to 225°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 137695 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.