Learn More
2-Amino-4-metil-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355575 1 g 1 g
11365575 5 g 5 g
11375575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19729.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 21901-40-6 | Molecular Formula: C6H7N3O2 | Molecular Weight: 153.141 g/mol
Se utilizó 2-amino-4-metil-5-nitropiridina en la preparación de la mezcla matriz necesaria para estudiar nuevos desarrollos técnicos para el análisis directo de péptidos en tejidos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2-amino-4-metil-5-nitropiridina se utilizó en la preparación de la mezcla de matrices necesaria para estudiar nuevos desarrollos técnicos en el análisis directo de tejidos de péptidos.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21901-40-6
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00010692
Clave InChI GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitropiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
Punto de fusión 223°C to 225°C
Cantidad 1 g
Beilstein 137695
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación