Learn More
2-Amino-4-metil-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11352797 5 g 5 g
11342797 1 g 1 g
11362797 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11352797 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15841.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6635-86-5 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6635-86-5
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00006315
Clave InChI IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitropiridin-2-amina
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 139111
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%